324895
eIF-2α Inhibitor, Salubrinal
eIF-2α Inhibitor, Salubrinal, CAS 304475-63-6, is a cell-permeable, selective inhibitor of the phosphatase complexes that dephosphorylate eIF-2α. Protects cells against ER stress-induced apoptosis.
Sinónimos:
eIF-2α Inhibitor, Salubrinal, Sal
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
elF-2α
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable