324761
Elastase Inhibitor V
Sinónimos:
Elastase Inhibitor V, 2-(2-Bromophenyl)-5-chloro-3,1-benzoxazin-4-one
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL (Use only fresh DMSO.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Elastase
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable