Documentos clave
324740
Sigma-Aldrich
Elastase Substrate V, Fluorogenic
≥95% (HPLC), powder, lyophilized solid, elastase substrate, Calbiochem®
Sinónimos:
Elastase Substrate V, Fluorogenic, MeOSuc-AAPV-AMC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H41N5O9
Número de CAS:
Peso molecular:
627.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Elastase Substrate V, Fluorogenic, Elastase Substrate V, Fluorogenic, CAS 72252-90-5, is a sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte and porcine pancreatic elastase (Km = 140 µM).
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
≥95% (TLC)
Formulario
lyophilized solid
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
ethanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
fluorescencia
λex 360-380 nm
λem 430-460 nm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NC(=O)[C@@H](Nc2cc3c(cc2)C(=CC(=O)O3)C)C(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)OC)C)C
InChI
1S/C31H41N5O9/c1-16(2)27(34-20-9-10-21-17(3)14-26(39)45-23(21)15-20)30(42)35-29(41)22-8-7-13-36(22)31(43)19(5)33-28(40)18(4)32-24(37)11-12-25(38)44-6/h9-10,14-16,18-19,22,27,34H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H,32,37)(H,33,40)(H,35,41,42)/t18-,19-,22-,27-/m0/s1
Clave InChI
NHMQNKPYBPDCAY-NFHWZJRKSA-N
Descripción general
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte (Km = 140 µM; Kcat/Km = 120,000 s-1 M-1) and porcine pancreatic elastase. Not hydrolyzed by cathepsin G. Excitation max.: ~380 nm; emission max.: ~460 nm.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Km = 140 µM; kcat/Km = 120,000 M⁻¹ s⁻¹as substrates for human leukocyte and porcine pancreatic elastase
Primary Target
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte and porcine pancreatic elastase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-AMC
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Otras notas
Barrett, A.J. 1981. Methods Enzymol. 80, 581.
Castillo, M.J., et al. 1979. Anal. Biochem.99, 53.
Nakajima, K., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 4027.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable