324694
Emodin
A cell-permeable, reversible, substrate competitive and potent p56lck tyrosine kinase inhibitor (IC₅₀ = 18.5 µM).
Sinónimos:
Emodin, 6-Methyl-1,3,8-trihydroxyanthraquinone
descripción
Merck USA index - 14, 3561
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
orange
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
aqueous base: soluble
ethanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1c2c(cc(c1)O)C(=O)c3c(c(cc(c3)C)O)C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
Clave InChI
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
p56lck tyrosine kinase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Zhang, L., and Hung. M.C. 1996. Oncogene 12, 571.
Chan, T.C., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 193, 1152.
Jayasuriya, H., et al. 1992. J. Nat. Prod.55, 696.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable