Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Unidad de gran pureza NovaSeptum®, 5x100mL
Quality Segment
material
316L stainless steel cannula (ASTM), TPE tubing (medical grade), polyester body, polyethylene bag (drainage), polyethylene bag (sampling), silicone septum (medical grade platinum-cured)
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
packaging
pkg of 5 × 50 mL
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F), 0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
impurities
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
storage temp.
10-30°C
General description
Con la unidad de gran pureza NovaSeptum®, la contaminación ya no es una amenaza. Ideal para procesos asépticos y estériles, su diseño cerrado garantiza que la muestra esté aislada desde el punto de muestreo hasta el análisis. NovaSeptum® también permite el ahorro de materiales preciosos con su diseño compacto, sin espacios muertos.
La amplia gama de conectores convencionales y personalizados garantiza la capacidad de recoger muestras donde sea necesario. Las unidades de muestreo de gran pureza son ideales para el recuento y el muestreo bacterianos de los biorreactores y en aplicaciones que requieren una afinidad muy baja por proteínas, carbohidratos complejos o moléculas pequeñas. Está disponible como bolsa plana para guardarla y colgarla fácilmente.
Application
Preparation Note
Radiación beta (haz electrónico) mínimo 25 kGy de acuerdo con la ISO 11137 TIR nº 27
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description 5x100mL | description 5x250mL | description 1000mL | description 250mL |
| material 316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag (sampling), TPE tubing (medical grade), silicone septum (medical grade platinum-cured), polyethylene bag (drainage) | material 316L stainless steel cannula (ASTM), TPE tubing (medical grade), polyester body, polyethylene bag (drainage), polyethylene bag (sampling), silicone septum (medical grade platinum-cured) | material 316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag (drainage), polyethylene bag (sampling), polyethylene tubing, silicone septum (medical grade platinum-cured) | material 316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag (drainage), polyethylene bag (sampling), polyethylene tubing, silicone septum (medical grade platinum-cured) |
| fitting inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece) | fitting inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece) | fitting inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece) | fitting inlet septum unit (with a 2 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece) |
| parameter -20-50 °C max. temp. (-4-122 °F), 0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi) | parameter -20-50 °C max. temp. (-4-122 °F), 0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi) | parameter -20-50 °C max. temp., 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi) | parameter -20-50 °C max. temp., 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi) |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 10-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unidad de gran pureza NovaSeptum®
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?