Merck
Todas las fotos(4)
Documentos
2714-10050
Millipore
Unidad de gran pureza NovaSeptum®
High Purity Application; 5x50mL
Sinónimos:
Muestreo de cultivo celular, aplicación de gran pureza, 5 x 50 ml
About This Item
UNSPSC Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
material
316L stainless steel cannula (ASTM)
TPE tubing (medical grade)
polyester body
polyethylene bag (drainage)
polyethylene bag (sampling)
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Quality Level
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
packaging
pkg of 5 × 50 mL
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F)
0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
impurities
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
General description
Configuración del dispositivo: Muestreo múltiple
Application
Recuento y muestreo bacteriano de biorreactores
Preparation Note
Método de esterilización
Radiación beta (haz electrónico) mínimo 25 kGy de acuerdo con la ISO 11137 TIR nº 27
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany