251600
Daidzein
Inactive analog of Genistein.
Sinónimos:
Daidzein, 4ʹ,7-Dihydroxyisoflavone, Casein Kinase II Inhibitor X
descripción
Merck USA index - 14, 2801
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
off-white
solubilidad
DMSO: 200 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1c2c(ccc(c2)O)C(=O)C(=C1)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
Clave InChI
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MiaPaC-2, PANC-1
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Higashi, K., and Ogawara, H. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1221, 29.
Lavens, S.E., et al. 1992. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.7, 637.
Akiyama, T., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 5592.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable