2461-90005
Jeringas de volumen exacto NovaSeptum®
Accurate Volume Application; 5mL
Sinónimos:
Cell Culture sampling, Accurate Volume application, 5 mL
About This Item
Productos recomendados
material
polycarbonate syringe (medical grade)
silicone syringe (platinum-cured)
silicone tubing (medical grade, platinum-cured)
syringe (with medical silicone fluid)
Quality Level
needle size
2.0 mm
sterility
sterile
packaging
pkg of 50 × 5 mL
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
parameter
-80-134 °C max. temp. (-112-273 °F) (5mL)
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
impurities
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
fitting
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
General description
Con las jeringas de volumen exacto NovaSeptum®, la contaminación ya no constituye una amenaza. Ideal para procesos asépticos y estériles, su diseño cerrado garantiza que la muestra esté aislada desde el punto de muestreo hasta el análisis. NovaSeptum®, con su diseño compacto, sin espacios muertos, también permite el ahorro de materiales preciosos.
La amplia gama de conectores convencionales y personalizados garantiza la capacidad de recoger muestras donde sea necesario. Las unidades de muestreo de gran pureza son ideales para ensayos de esterilidad, análisis de pirógenos, análisis de endotoxinas, análisis químicos, análisis de pH, aplicaciones de fermentación y aplicaciones que requieren una afinidad muy baja por proteínas, carbohidratos complejos o moléculas pequeñas. Está disponible como bolsa plana para guardarla y colgarla fácilmente.
application
Preparation Note
Radiación beta (haz electrónico) mínimo 25 kGy de acuerdo con la ISO 11137 TIR nº 29