220411
Chenodeoxycholic Acid, Sodium Salt
Bile acid that has been shown to increase intracellular Ca2+ in isolated rat hepatocyte couplets. Induces a permeability transition in freshly isolated rat liver mitochondria.
Sinónimos:
Chenodeoxycholic Acid, Sodium Salt
descripción
Merck USA index - 14, 2054
Ensayo
>95% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 20 mg/mL
aqueous buffer: soluble
trazas de catión
heavy metals: <10 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26;/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-;/m1./s1
Clave InChI
WDFRNBJHDMUMBL-OICFXQLMSA-M
Descripción general
Advertencia
Otras notas
Thibault, N., and Ballet, F. 1993. Biochem. Pharmacol. 45, 289.
Roda, A., et al. 1990. J. Lipid Res.31, 1433.
Spivak, W., et al. 1988. Biochem. J.252, 275.
Hisadome, T., et al. 1980. Gastroenterol. Jpn.15, 257.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable