219482
Caveolin-1 Scaffolding Domain Peptide, Cell-permeable
Caveolin-1 scaffolding domain peptide (C1-SD82-101) fused at the N-terminus to the cell-permeable Antennapedia internalization sequence (43-58).
Sinónimos:
Caveolin-1 Scaffolding Domain Peptide, Cell-permeable, AP-Cav, Pen-C1-SD, RQIKIWFQNRRMKWKK-DGIWKASFTTFTVTKYWFYR, Cavtratin
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
eNOS
Envase
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Williams, T.M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 51630.
Gratton, J.P., et al. 2003. Cancer Cell4, 31.
Sukumaran, S.K., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 50716.
Liu, J., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 10661.
Bucci, M., et al. 2000. Nat. Med.6, 1362.
Okamoto, T., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 5419.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable