219358
Anti-Cathepsin G Rabbit pAb
About This Item
forma del anticuerpo
purified antibody
clon
polyclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
human
isotipo
IgG
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (see application references)
Immunoelectrophoresis (see comments)
Forma física
Reconstitución