218765
Caspase-9 Substrate I, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for caspase-9 (ICE-LAP6, Mch6).
Sinónimos:
Caspase-9 Substrate I, Fluorogenic, Ac-LEHD-AFC
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
fluorescencia
λex ~400 nm
λem ~505 nm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2c1ccc(c2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)CCC(=O)O)Cc3[nH]cnc3)CC(=O)O
InChI
1S/C33H38F3N7O11/c1-15(2)8-22(39-16(3)44)31(52)41-21(6-7-26(45)46)29(50)42-23(9-18-13-37-14-38-18)32(53)43-24(12-27(47)48)30(51)40-17-4-5-19-20(33(34,35)36)11-28(49)54-25(19)10-17/h4-5,10-11,13-15,21-24H,6-9,12H2,1-3H3,(H,37,38)(H,39,44)(H,40,51)(H,41,52)
Clave InChI
HULKIXRFKRCRHD-ZJZGAYNASA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A fluorogenic substrate for caspase-9
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable