Documentos clave
218753
Sigma-Aldrich
Caspase-5 Inhibitor I
Single spot by TLC, solid, Caspase-5 inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
Caspase-5 Inhibitor I, Z-WE(OMe)HD(OMe)-FMK
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H42FN7O10
Peso molecular:
763.77
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Caspase-5 Inhibitor I, Z-WEHD-FMK is a cell-permeable, potent, irreversible caspase-5 inhibitor, that also inhibits the activity of Caspase 1, 4, and 8.
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
A potent, cell-permeable and irreversible inhibitor of caspase-5 (ICErel-III, TY), as well as caspase-1 and caspase-4.
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-5. Strongly inhibits caspase-1. Also inhibits caspase-4 and caspase-8.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
caspase-1, caspase-4, caspase-5, caspase-8
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
Z-Trp-Glu(OMe)-His-Asp(OMe)-CH₂F*
Forma física
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstitución
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at 4°C.
Nota de análisis
single spot by TLC
Otras notas
Garcia-Calvo, M., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32608.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Rano, T., et al. 1997. Chem. Biol. 4, 149.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable