205530
CA-074
CA-074, also referenced under CAS 134448-10-5, modulates the biological activity of cathepsin B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinónimos:
CA-074, Cathepsin B Inhibitor III, [L-3- trans-(Propylcarbamoyl)oxirane-2-carbonyl]-L-isoleucyl-L-proline
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
colorless to white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
cathepsin B
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Tsuchiya, K., et al. 1999. Exp. Neurol. 155, 187.
Yamamoto, A., et al. 1997. J. Biochem.121, 974.
Inubushi, T., et al. 1994. J. Biochem. 116, 282.
Murata, M., et al. 1991. FEBS Lett. 280, 307.
Towatari, T., et al. 1991. FEBS Lett. 280, 311.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3