Documentos clave
200100
Sigma-Aldrich
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
≥98% (TLC), solid, O-linked glycosylation inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, Benzyl-α-GalNAc
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
311.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nombre del producto
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, Used as an inhibitor of O-linked glycosylation in a variety of cell lines.
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
off-white
solubilidad
hot ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(N[C@H]([C@H]([C@H]1O)O)[C@H](O[C@@H]1CO)OCC2=CC=CC=C2)=O
InChI
1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
Clave InChI
SKOZFDIGKDPQBO-QMIVOQANSA-N
Descripción general
Used as an inhibitor of O-linked glycosylation in a variety of cell lines. It has also been used to inhibit 2,3(O)-sialyltransferase and disrupt glycoprotein targeting in HT-29 cells. Substrate for N-acetyl-β-D-glucosaminyltransferase.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
o-linked glycosylation
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Huet, G., et al. 1998. J. Cell Biol. 141, 1311.
Kuan, S.-F., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 19271.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable