Documentos clave
1.94505
Supelco
2,2,4-Trimetilpentano
EMPLURA®
Sinónimos:
Isooctano
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
114.23
Beilstein:
1696876
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
bp:
98-99 °C (lit.)
presión de vapor:
41 mmHg ( 21 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
3.9 (vs air)
presión de vapor
41 mmHg ( 21 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de autoignición
745 °F
lim. expl.
6 %
índice de refracción
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
densidad
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Clave InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup