Documentos clave
1.93640
Supelco
Sulfato de cinc heptahidratado
EMPLURA®
Sinónimos:
Zinc sulfate heptahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
ZnSO4 · 7H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
287.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable