Documentos clave
1.93636
Supelco
Calcium sulfate dihydrate
(precipitated), EMPLURA®
Sinónimos:
Calcium sulfate dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CaO4S · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
172.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
EMPLURA®
Formulario
(precipitated)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
Clave InChI
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable