Documentos clave
1.93403
Supelco
Ácido fosfórico
≥85%, EMPLURA®
Sinónimos:
Ácido ortofosfórico
About This Item
Fórmula lineal:
H3PO4
Número de CAS:
Peso molecular:
98.00
Beilstein:
1921286
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
3.4 (vs air)
presión de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥85%
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
densidad
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
1.93403.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93403.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93403.5021: 5 L, Minimum order quantity: 4
1.93403.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
Otras notas
El ácido fosfórico concentrado es aproximadamente H3PO4 (acuoso) al 85%.
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash