Documentos clave
1.93271
Supelco
Potassium hydrogen phthalate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5KO4
Número de CAS:
Peso molecular:
204.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Envase
1.93271.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup