Documentos clave
1.93243
Supelco
Acetato de sodio trihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Ácido acético sodium salt trihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COONa · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
136.08
Beilstein:
3732037
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado:
ACS reagent
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
temp. de autoignición
1112 °F
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Envase
1.93243.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93243.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Otras notas
Sustrato enzimático para la acetato cinasa (EC 2.7.2.1)
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable