Documentos clave
1.93233
Supelco
Cloruro de calcio dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Calcium chloride dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
147.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado:
ACS reagent
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
mp
176 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Envase
1.93233.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93233.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable