Documentos clave
1.93201
Supelco
Yoduro de potasio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Potassium iodide
About This Item
Fórmula lineal:
KI
Número de CAS:
Peso molecular:
166.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
presión de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
Formulario
solid
pH
ca.6.9 (at 20 °C, at 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble ca.1,430 g/L at 25 °C
densidad
3.13 g/cm3
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Envase
1.93201.0121: 100 kg, Minimum order quantity: 1
1.93201.0251: 250 g, Minimum order quantity: 1
1.93201.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93201.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93201.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3