Documentos clave
1.93022
Supelco
Ácido fosfomolíbdico hydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Ácido molibdofosfórico
About This Item
Fórmula lineal:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
1825.25 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
grado
ACS reagent
densidad
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Clave InChI
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Precursor de las baterías moleculares híbridas orgánicas-inorgánicas con aplicaciones como electrodos de inserción de catión.
Envase
1.93022.0026: 25 g, Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable