Documentos clave
182755
Millipore
ASB-16
A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis.
Sinónimos:
ASB-16
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H50N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
462.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
20% ethanol: 1 mg/mL
water: sparingly soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C24H50N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-24(27)25-20-17-21-26(2,3)22-18-23-31(28,29)30/h4-23H2,1-3H3,(H-,25,27,28,29,30)
Clave InChI
CLCSYZQBLQDRQU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis. The increased solubilization produced by this detergent enables the identification of previously undetected membrane proteins.
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
Otras notas
Flatman, P. W., et al. 2005. J. Physiol.563, 421.
Herbert, B. 1999. Electrophoresis20, 660.
Chevallet, M., et al. 1998. Electrophoresis19, 1901.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable