178501
Palmostatin B
≥95% (HPLC), solid, APT1 inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
APT1 Inhibitor, palmostatin B, APT1 Inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
APT1 Inhibitor, palmostatin B, The APT1 Inhibitor, palmostatin B controls the biological activity of APT1.
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
Dekker, F., et al. 2010. Nat. Chem. Biol.6, 449.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable