Documentos clave
17-408
Sigma-Aldrich
Kit de inmunoprecipitación de la cromatina EZ-Magna ChIP® A
Single day chromatin immunoprecipitation (ChIP) kit containing all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic A beads. Control primers included.
Sinónimos:
Magnetic ChIP Kit, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Magna ChIP®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
La inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) es una técnica potente para cartografiar la distribución in vivo de las proteínas asociadas con el ADN cromosómico. Estas proteínas pueden ser subunidades y modificaciones postraduccionales de histonas u otras proteínas asociadas a la cromatina como factores de transcripción, reguladores de la cromatina, entre otros. Además, la ChIP se puede utilizar para identificar regiones del genoma asociadas con estas proteínas, o por el contrario, para identificar proteínas asociadas con una región concreta del genoma. La metodología de ChIP a menudo implica entrecruzamiento proteína-ADN y proteína-proteína, fragmentación de la cromatina entrecruzada y la subsiguiente inmunoprecipitación de la cromatina con un anticuerpo específico frente a una proteína diana. Los fragmentos de ADN aislados formando complejo con la proteína diana se pueden identificar mediante una variedad de métodos, como la PCR, las micromatrices de ADN y la secuenciación del ADN. Se puede realizar PCR convencional o cuantitativa para verificar si una secuencia concreta de ADN (el gen o la región del genoma) está asociada con la proteína de interés. La combinación de ChIP y micromatrices de mosaico genómico o promotor (ChIP-chip) permite la identificación, con una resolución precisa, de los sitios de unión al ADN en todo el genoma de las proteínas asociadas a la cromatina. Alternativamente, la secuenciación de gran rendimiento de las colecciones construidas a partir de ADN cromosómico inmunoprecipitado (ChIP-Seq) es una alternativa poderosa al ChIP-chip para cartografiar las interacciones proteína-ADN en los genomas de mamíferos.
La inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP) es una técnica importante que permite al investigador analizar in vivo interacciones de las proteínas con el ADN genómico. Cualquier proteína asociada a la cromatina o de unión al ADN puede analizarse con esta técnica, siempre que exista un buen anticuerpo frente a la proteína. Se pueden medir diferentes proteínas ubicadas en una región específica del genoma o la distribución genómica amplia de una proteína específica. Otra poderosa aplicación de esta técnica consiste en analizar los cambios acaecidos en las modificaciones de las histonas que muestran correlación con procesos como la transcripción, la mitosis o la reparación del ADN.
Características y beneficios:
Más rápida: las microesferas magnéticas de proteína A permiten que el protocolo completo de ChIP se realice en tan solo un día Están incluidos todos los reactivos para procesar sus muestras; no tendrá que perder su valioso tiempo en prepararlos.
Más fácil: las columnas de centrifugación facilitan la purificación del ADN y hacen que sea más fiable; no más engorrosas extracciones fenol-cloroformo.
Mayor reproducibilidad: se incluyen anticuerpos de control positivo y negativo, y cebadores para PCR para ayudar a validar sus resultados y solucionar los problemas de sus experimentos.
Aplicación
Utilizado para detectar o cuantificar: Proteína A
Envase
Capacidad del kit: 22 análisis de inmunoprecipitación de cromatina
Componentes
Microesferas magnéticas de proteína A
Tampón de dilución para ChIP
Tampón de lavado bajo en sal
Tampón de lavado con alto contenido salino
Tampón de lavado LiCl
Tampón TE
Tampón de lisis celular
Tampón de lisis nuclear
Tampón de elución en la ChIP (sin proteinasa K)
Glicina x10
PBS x10
Combinación II de inhibidores de proteasas
Proteinasa K
Cebadores control
Anti-acetil histona H3
IgG de conejo sano
Filtros de centrífuga
Tubos de recogida
Reactivo de unión A
Reactivo de lavado B
Reactivo de elución C
Forma física
Dos cajas que contienen todos los reactivos necesarios para realizar 22 reacciones individuales de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP). Las disoluciones tampón suministradas son suficientes para generar cromatina a partir de hasta cinco placas de 15 cm de células cultivadas, proporcionando cada placa hasta 10 preparaciones de cromatina (varía según el tipo de célula y de análisis).
Almacenamiento y estabilidad
Una vez recibidos, guarde los componentes a las temperaturas indicadas en las etiquetas. Los componentes del kit se mantienen estables durante 1 año a partir de la fecha de envío si se guardan según las instrucciones.
Información legal
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C
Visite la Librería de documentos
Ting Xu et al.
Cellular oncology (Dordrecht), 43(2), 297-310 (2019-12-31)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) are known to be frequently dysregulated in many types of human cancer. As yet, however, their roles in colon carcinogenesis have not been fully elucidated. In the current study, we assessed whether lncRNA LINC00858 may be
Lei Zhang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(2), 2703-2714 (2020-01-10)
Diabetic nephropathy (DN) is a frequently occurred microvascular complication associated with type I and type II diabetes mellitus. The participation of long noncoding RNAs (lncRNAs) in diabetes-related microvascular complications has been reported extensively. We attempted to unveil the possible regulatory
IRF-1 transcriptionally upregulates PUMA, which mediates the mitochondrial apoptotic pathway in IRF-1-induced apoptosis in cancer cells.
Gao, J; Senthil, M; Ren, B; Yan, J; Xing, Q; Yu, J; Zhang, L; Yim, JH
Cell Death and Differentiation null
Jiayan Lian et al.
Cellular signalling, 67, 109502-109502 (2019-12-22)
Recent studies have demonstrated that long non-coding RNAs (lncRNAs) play critical roles in cancer development and progression. However, the mechanism by which lncRNAs contribute to colorectal cancer remains unclear. In this study, we identified the lncRNA, DANCR, which was upregulated
Characterization of the activation of protein tyrosine phosphatase, receptor-type, Z polypeptide 1 (PTPRZ1) by hypoxia inducible factor-2 alpha.
Wang, V; Davis, DA; Veeranna, RP; Haque, M; Yarchoan, R
Testing null
Questions
  1. Is it feasible to substitute frozen tissue for cultured cells in ChIP?
    1 answer
    1. Yes, it is possible to adapt the kit for use with tissue samples. However, there are a few considerations to take into account when using frozen tissue. Firstly, the freeze/thaw process may have affected the protein-chromatin interactions, potentially leading to low recovery. Secondly, it is advisable to avoid the nuclei isolation step, as the integrity of the nuclear membrane may have been compromised during the freeze/thaw process.