164640
Aminopurvalanol A
A cell-permeable 2,6,9-trisubstituted purine analog that displays anti-mitotic as well as anti-tumor properties.
Sinónimos:
Aminopurvalanol A, (2R)-2-((6-((3-Amino-5-chlorophenyl)amino)-9-(1-methylethyl)-9H-purin-2-yl)amino)-3-methyl-1-butanol, NG-97
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
DMSO: 40 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C19H26ClN7O/c1-10(2)15(8-28)24-19-25-17(23-14-6-12(20)5-13(21)7-14)16-18(26-19)27(9-22-16)11(3)4/h5-7,9-11,15,28H,8,21H2,1-4H3,(H2,23,24,25,26)/t15-/m0/s1
Clave InChI
RAMROQQYRRQPDL-HNNXBMFYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cdk1/cyclin B, Cdk2/cyclin A, Cdk2/cyclin E, and Cdk5/p35
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Knockaert, M., et al. 2002.Oncogene21, 6413.
Adachi, S., et al. 2001. Mol. Cell. Biol.21, 4929.
Knockaert, M., et al. 2000. Chem. Biol.7, 411.
Rosiana, G.R., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 4797.
Chang, Y.T., et al. 1999. Chem. Biol.6, 361.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1