1.50649
Purospher® STAR RP-18 endcapped (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
Sinónimos:
Purospher® STAR RP-18 endcapped (2µm) Hibar® HR 150-2.1
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Purospher® STAR RP-18 endcapped (2 µm) UHPLC Columns, L × I.D. 150 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Purospher®
Características
endcapped
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
17% Carbon loading
Parámetros
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
técnicas
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
columna L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 bonding phase
tamaño de partícula
2 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
Intervalo de pH operativo
1.5-10.5
técnica de separación
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temp. de almacenamiento
no temp limit
Aplicación
Características y beneficios
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Nota de análisis
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 170000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): 8.5 - 11.5
Información legal
Producto relacionado
Artículos
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.