In reference to the Purospher® STAR RP-18 end capped LiChroCART columns, the first number is the column length in millimeters and the second number is the column's inner diameter in millimeters. Thus, 55-4 indicates 55 mm in length by 4 mm I.D. while 55-2 is 55 mm in length by 2 mm I.D. This designation is consistent throughout this product line.
1.50231
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 55 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinónimos:
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) LiChroCART™ 55-4
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm), L × I.D. 55 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Purospher®
Características
endcapped
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
17% Carbon loading
Parámetros
250 bar pressure
65 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
columna L × D.I.
5.5 cm × 4 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 bonding phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
Intervalo de pH operativo
1.5-10.5
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Aplicación
Características y beneficios
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Nota de análisis
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 130000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): ≤ 12.0
Información legal
Producto relacionado
Los clientes también vieron
-
cual es la diferencia entre Purospher Star RP-18 encapped (3 µm) Lichrocart 55-4 y 55-2? Que indica en número despues del guion en 55-4 y 55-2?
1 answer-