Documentos clave
14-906-M
Sigma-Aldrich
PI3K-C2α Protein, 250 µg
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
human
Nivel de calidad
mol peso
Mw 161 kDa
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Descripción general
Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
N-terminal 6His-tagged recombinant human PI3K-C2α amino acids 299–end.
Aplicación
N-terminal 6His-tagged recombinant human PI3K-C2α amino acids 299–end. For use in Kinase Assays.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Inflammation & Autoimmune Mechanisms|Oncology|Diabetes
Acciones bioquímicas o fisiológicas
  • Protein Target: PI3K-C2α
  • Target Sub-Family:PI3K/PI4K
Envase
Also available in
10 μg
size (cat#14-906) and in
bulk
(cat# 14-906-K).
Calidad
Routinely evaluated in the PIProfiler.
Forma física
10 μg of enzyme in 10.6 μl of 50 mM Tris/HCl, pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 0.2 mM PMSF, 1mM benzamidine, 0.1% 2-mercaptoethanol, 20 mM β-glycerophosphate, 0.25 mM Na3VO4, 10 mM NaF.
Almacenamiento y estabilidad
6 months at -70°C
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable