14-788
PI3 Kinase (p110β/p85β) Murine, 10 µg
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nivel de calidad
descripción
protein target PI3Kβ/p85β
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
técnicas
activity assay: suitable
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
mouse ... PIK3CB(74769)
Descripción general
SIZE: 1070 amino acids; 122762 Da
SUBUNIT: Heterodimer of a p110 (catalytic) and a p85 (regulatory) subunit.
TISSUE SPECIFICITY: Expressed ubiquitously.
SIMILARITY: SwissProt: P42338 ## Belongs to the PI3/PI4-kinase family. & Contains 1 PI3K/PI4K domain.
Envase
Propiedades físicas
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable