14-742-M
FGFR2 (N549H) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal, 6His-tagged, recombinant, human FGFR2 (N549H), amino acids 456-770. For use in Kinase Assays.
About This Item
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
actividad específica
6250 U/mg
mol peso
Mw 38.1 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... FGFR2(2263)
Descripción general
Aplicación
Metabolism
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calidad
Purity was assessed by SDS-PAGE and Coomassie blue staining using 3μg of active GFGR2 (N549H).
Definición de unidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Rapidly thaw the vial under cold water and immediately place on ice. Aliquot unused material into pre-chilled microcentrifuge tubes and immediately snap-freeze the vials in liquid nitrogen prior to re-storage at -70°C.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable