14-731-M
CaM Kinase Iδ Protein, active, 20 µg
Sinónimos:
CaMKI-delta, Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1D
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
mol peso
Mw 46.7 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Descripción general
Aplicación
Metabolism|Inflammation & Immunology
Obesity|Metabolic Disorders|Osteoporosis|Arthritis
Acciones bioquímicas o fisiológicas
- Protein Target: CaMKIΔ
- Target Sub-Family:CAMK
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable