14-657
DAPK2 Protein, active, 10 µg
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nivel de calidad
descripción
protein target DAPK2
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
técnicas
activity assay: suitable
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... DAPK2(23604)
Descripción general
COFACTOR: Magnesium.
SIZE: 370 amino acids; 42898 Da
SUBUNIT: Homodimer. Homodimerization is required for apoptotic function and is inhibited by autophosphorylation at Ser-318.
SUBCELLULAR LOCATION: Cytoplasm.
TISSUE SPECIFICITY: Ubiquitously expressed in all tissue types examined. High levels in heart, lung and skeletal muscle.
SIMILARITY: SwissProt: Q9UIK4 ## Belongs to the protein kinase superfamily. CAMK Ser/Thr protein kinase family. DAP kinase subfamily. & Contains 1 protein kinase domain.
Calidad
Propiedades físicas
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable