1.46266
ReadyPlate™ CT DG 18 Agar ISO 21527-2
ReadyPlate™, ready-to-use, plate diam. 55 mm, for yeasts, for molds
Sinónimos:
DG 18 Agar, Dichloran 18% Glycerol Chloramphenicol Agar
About This Item
Productos recomendados
Agency
ISO 21527-2
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Línea del producto
ReadyPlate™
Formulario
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
composición
18% (w/w) glycerol and chloramphenicol
envase
box of 20 plates
fabricante / nombre comercial
ReadyPlate™ CT
placa diám.
55 mm
pH
5.6±0.2
aplicaciones
food and beverages
surface monitoring
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
molds
yeasts
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Artículos
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Contenido relacionado
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators