14-605
Fer Protein, active, 10 µg
About This Item
Descripción general
SIZE: 822 amino acids; 94638 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Cytoplasm. Nucleus. Note=Associated with the chromatin.
TISSUE SPECIFICITY: Expressed in a variety of lymphoid cell lines.
SIMILARITY: SwissProt: P16591 ## Belongs to the protein kinase superfamily. Tyr protein kinase family. Fes/fps subfamily. & Contains 1 FCH domain. & Contains 1 protein kinase domain. & Contains 1 SH2 domain.
Calidad
Propiedades físicas
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable