14-497-M
PKC η Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKC eta. For use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in Sf21 cells
mol peso
Mw 78.6 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... PRKCH(5583)
Descripción general
N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKC eta.
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
Product Source: Human PKC eta expressed in Sf21 cells.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: PKCη
Envase
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-497M when ordering the 250 µg size.
Calidad
Routinely evaluated by phosphorylation of PKC Substrate Peptide
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable