12660
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Modified Cohn, pH 5.2
Sinónimos:
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Modified Cohn, pH 5.2
About This Item
Productos recomendados
descripción
Merck USA index - 14, 8468
Ensayo
≥96% (SDS-PAGE)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
≤5% Moisture
color
off-white
solubilidad
0.15 M sodium chloride: 10 mg/mL
trazas de catión
heavy metals: ≤50 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Reconstitución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable