Documentos clave
12-563
Sigma-Aldrich
Monomethyl-Histone H3 Peptide
Lys4, biotin conjugate
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Monomethyl-Histone H3 (Lys4) Peptide, biotin conjugate, Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes.
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... H3F3B(3021)
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Lian-Mei Tan et al.
The Plant cell, 32(7), 2178-2195 (2020-05-03)
Chromatin remodeling and histone modifications are important for development and floral transition in plants. However, it is largely unknown whether and how these two epigenetic regulators coordinately regulate the important biological processes. Here, we identified three types of Imitation Switch