Documentos clave
12-516
Sigma-Aldrich
Axltide
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.42
fabricante / nombre comercial
Upstate®
Nivel de calidad
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... AXL(558)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: Axl
Target Sub-Family: TK
Calidad
Routinely evaluated by for use as a substrate in protein kinase assay.
Forma física
Lyophilized powder
Almacenamiento y estabilidad
2 years at -20°C
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable