Documentos clave
12-379
Sigma-Aldrich
Acetyl-Histone H4 Peptide
Lys5/8/12/16, biotin conjugate
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Nombre del producto
Acetil-histona H4 (Lys5, 8, 12, 16) péptido, conjugado con biotina, Acetyl-Histone H4 (Lys5, 8, 12, 16) Peptide, biotin conjugate primarily used in Immunoprecipitation and Affinity Precipitation Assays.
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
affinity precipitation assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
General description
Péptido sintético, que contiene los aminoácidos 1 a 18 de la histona H4 seguidos de un conector GSGS y una lisina biotinilada (SGRGACKGG AC KGLGAC -KGGAACKRHGSGSK-biotina).
Quality
Se evaluó sistemáticamente en un análisis de cinasa usando MAPKAP cinasa 2 activa (Nº de ref. 14-216 y 14-337) para fosforilar el sustrato peptídico.
Physical form
Polvo liofilizado
Storage and Stability
2 años a -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Screening, identification, and characterization of mechanistically diverse inhibitors of the Mycobacterium tuberculosis enzyme, pantothenate kinase (CoaA).
Janani Venkatraman,Jyothi Bhat,Suresh M Solapure,Jatheendranath Sandesh,Debasmita Sarkar et al.
Journal of Biomolecular Screening null