1.20593
modified Tryptic Soy Broth- Dehydrated Culture Media
Novobiocin, for enterovirulent E. coli (EEC)
Sinónimos:
mTSB broth Selective Supplement, modified Tryptic Soy Broth Selective Supplement
About This Item
Productos recomendados
Agency
USDA-FSIS
Nivel de calidad
Formulario
solid
composición
Novobiocin
fabricante / nombre comercial
Millipore
intervalo de pH
7.0 - 7.4 (25 °C)
aplicaciones
pathogen testing
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
enterovirulent E. coli (EEC) (Antibiotics for 1.40011 mTSB culture medium)
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable