1.18488
N-acetil-DL-triptófano
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP
Fabricación farmacéutica
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Agency
BP
Ph. Eur.
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
crystalline
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
impurezas
low in endotoxins
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
Clave InChI
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.