116815-M
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, Sp-Isomer, Triethylammonium Salt
A cell-permeable cAMP analog that binds cAMP-receptor proteins.
Sinónimos:
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphorothioate, Sp-Isomer, Triethylammonium Salt, Adenosine 3ʹ,5ʹ-cyclic Phosphorothioate-Sp, Sp-cAMPS, TEA
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidad
water: 20 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
cAMP-receptor proteins
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
de Rooij, J., et al. 1998. Nature 396, 474.
Kaji, H., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.182, 1356.
Sugimoto, T., et al. 1992. J. Cell Physiol. 152, 28.
Van Der Kloot, W., and Branisteanu, D.D. 1992. Pflugers Arch.420, 336.
Takuma, T., and Ichida, T. 1991. J. Biochem.110, 292.
Dostmann, W.R., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 10484.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable