Documentos clave
1.14895
Supelco
Ensayo en cubeta de la DQO
photometric, 15-300 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Spectroquant®
Nivel de calidad
uso
sufficient for 25 tests
clases funcionales de analito
chemical oxygen demand (COD)
intervalo de medida
15-300 mg/L (COD)
técnicas
photometry: suitable
compatibilidad
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detección
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Método: fotométrico, 15 - 300 mg/l, Spectroquant®
El método corresponde a la DIN ISO 15705 y es análogo a los de la EPA 410.4, la APHA 5220 D y la ASTM D1252-06 B
La demanda química de oxígeno (DQO) es una medida de la cantidad de oxígeno consumido durante la oxidación de la materia orgánica, lo que proporciona una clara indicación de la calidad de una fuente de agua, y es sin duda uno de los parámetros más importantes en el análisis de las aguas (residuales). Nuestros ensayos de DQO Spectroquant® le permiten cuantificar con precisión los niveles de DQO de su muestra.
Seleccione el intervalo de medición adecuado para los requisitos de su aplicación en nuestra amplia gama de ensayos de DQO Spectroquant® .
Los ensayos en cubeta Spectroquant® vienen con cubetas redondas de 16 mm precargadas y todos los reactivos necesarios para realizar el análisis de acuerdo con el folleto de instrucciones suministrado.
Todos los kits de ensayo en cubeta y con reactivos Spectroquant® están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Información legal
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Para los clientes de EE.UU.: contiene mercurio; no lo coloque en la basura - deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Protocolos
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Método analítico de medición de la DQO en aguas residuales - Determinación fotométrica del consumo de cromatos consecutivo a la digestión en 20 min