Key Documents
1.10783
Supelco
Spectromelt® A 10
(di-lithium tetraborate)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
B4Li2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
169.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
234-514-3
NACRES:
NA.21
grade
for X-ray fluorescence analysis
Quality Level
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
930 °C
solubility
141.2 g/L
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
bulk density
330 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
cation traces
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
Inchi Key
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Sustituye a: 10783; 10783- 3
Analysis Note
Valoración (acidimétrica): ≥ 99,0 %
Cloruros (Cl): ≤ 50 ppm
Fosfatos (PO₄): ≤ 20 ppm
Silicatos (SiO ₂): ≤ 100 ppm
Sulfatos (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Plata): ≤ 5 ppm
Al (Alumino): ≤ 10 ppm
Ba (Bario): ≤ 5 ppm
Ca (Calcio): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmio): ≤ 5 ppm
Co (Cobalto): ≤ 5 ppm
Cr (Cromo): ≤ 5 ppm
Cu (Cobre): ≤ 5 ppm
Fe (Hierro): ≤ 10 ppm
Ga (Galio): ≤ 5 ppm
K (Potasio): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesio): ≤ 5 ppm
Mn (Manganeso): ≤ 5 ppm
Na (Sodio): ≤ 20 ppm
Ni (Níquel): ≤ 5 ppm
Pb (Plomo): ≤ 5 ppm
Sr (Estroncio): ≤ 5 ppm
Zn (Cinc): ≤ 5 ppm
Pérdida por ignición (1000 °C): ≤ 1,0 %
Densidad aparente: alrededor de 50
Legal Information
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
En la espectroscopia atómica se utiliza la energía absorbida o emitida por los electrones para identificar y cuantificar la composición elemental de una muestra. Incluye varias técnicas analíticas, como AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS y XRF.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.