Saltar a
1.09986
Cobalt standard
1000 mg Co, (CoCl2 in H2O) Titrisol®
Sinónimos:
Cobalt Reference Standard for ICP/AAS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Co in H2O
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
4.8 (20 °C in H2O)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cosmetics
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Cobalt standard can be used as a calibration standard for thedetermination of cobalt in wet animal feeds using graphite furnace atomicabsorption spectrometry (GF-AAS)
Features and Benefits
  • Titrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
  • Provides reliable and reproducible results.
Analysis Note
1000 mg Co in H2O, prepared with high-purity CoCl2 and water.
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de advertencia
Danger
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)