Documentos clave
1.09947
Supelco
Silicon standard
1000 mg Si, (SiCl₄ in 14% NaOH) Titrisol®
Sinónimos:
Silicon Reference Standard for ICP/AAS
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
Titrisol®
Formulario
concentrate
concentración
1000 mg Si in 14% NaOH
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
densidad
1.15 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Características y beneficios
  • TitrisolTitrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
  • Provides reliable and reproducible results.
  • Nota de análisis
    content (Si): 1000 mg / Ampoule
    Determination method: ICP-OES
    (traceable to NIST - SRM 3150)
    Accuracy of the method: +/- 5 mg
    Información legal
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Pictogramas
    Corrosion
    Palabra de señalización
    Danger
    Frases de peligro
    Clasificaciones de peligro
    Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
    Riesgos supl.
    Código de clase de almacenamiento
    8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
    Clase de riesgo para el agua (WGK)
    WGK 1
    Punto de inflamabilidad (°F)
    Not applicable
    Punto de inflamabilidad (°C)
    Not applicable