1.09874
MSRV Selective Supplement
for Salmonella spp., pkg of 10 vials, for the preparation of MSRV medium
Sinónimos:
MSRV Selective, Salmonella Selective Supplement, Modified Semi-solid RAPPAPORT-VASSILIADIS Selective Supplement
About This Item
Productos recomendados
descripción
MSRV medium acc. ISO 6579 (base) (1.09878)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
composición
Novobiocin, 10 mg per vial
envase
pkg of 10 vials
técnicas
microbiological culture: suitable
pH
7.5 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220 °C (decomposition)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Salmonella spp.
cadena SMILES
[Na+].N([C-]2C(=O)Oc3c(ccc(c3C)OC4OC(C(C(C4O)OC(=O)N)OC)(C)C)C2=O)C(=O)c1cc(c(cc1)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
Clave InChI
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Swarming
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030):
≥ 20 mm
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): ≥ 20 mm
Growth
- Citrobacter freundii ATCC 8090:
none
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025): none
Incubation: 16 - 24 hrs.; 42 °C; aerobic
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Protocolos
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.